Learn More
Platine, 5 % sur charbon, sec
Code produit 11339216
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339216 1 g 1g
11429133 5 g 5g
11439133 25 g 25g
11329216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11339216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11186.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 7440-06-4 | Point | 195,08 g/mole
Le platine est un catalyseur utilisé pour l’hydratation des alcènes, des alcynes, des groupes nitro ; également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes, catalyse l’oxydation des alcools.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications Le platine est un catalyseur utilisé pour l'hydrogénation des alcènes, des alcynes et des groupes
nitro ; il est également utilisé pour l'hydrogénolyse des cyclopropanes et catalyse l'oxydation des alcools.
Solubilité Soluble
dans l'eau régale bouillante (réagit) et dans les cyanures alcalins fondus (réagit). Insoluble dans l'eau, les acides minéraux et les acides organiques.
Remarques :
Ne pas stocker avec des acides. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants puissants& Vapeurs de solvants organiques. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 5% on carbon, Dry
Quantité 1 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,7529
Informations sur la solubilité Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.
RUO– À des fins de recherche uniquement