Learn More
Platine, 99,9 %, technique, fil métallique, 0,3 mm, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10724381 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
10cm
50cm
Code produit. 10724381
Marque: Fisher Chemical P/3600/88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Couleur Argent
Point de fusion 1772°C
Point d’ébullition 3827°C
Quantité 10 cm
Poids de la formule 195.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme Solide