Learn More
Platine, solution étalon AAS, Pt 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11339179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339179 100 mL 100mL
11306369 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088086.AE
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Form: Liquid | CAS: 7440-6-6 | Pt in 20% HCl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Formule moléculaire Pt in 20% HCl
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Odeur Characteristic
Densité Approx. 1g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage Pt 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Quantité 100 mL
Qualité Specpure