Learn More
Platine sur charbon actif, 10 % de Pt, environ .50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum on activated carbon |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme | Poudre |
| Poids de la formule | 195.08 |
| Pourcentage de pureté | 10% (Pt) |