Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de joints Tri-Clamp pour joint en silicone durci au platine
Code produit. 11782143
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Dia. 12,7 mm
Dia. 19,05 mm
Dia. 25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11782143
Marque: Cole-Parmer™ 3052324
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint crépine Tri-Clamp™ inox
• Joint silicone, Viton™pour raccord alimentaire Tri-Clamp™
• Protection pompe, vanne, circuit en ligne
• Particules retenues 140 à 1905μm
• Applications: transfert de haute pureté, agro-alimentaire…
• Caractéristiques: crépine en acier inox 316 avec joint plastique, sans odeur
• Certification: USP Class VI, FDA, USDA (alimentaire)
• Température: silicone platinium: -50 à +230°C, Viton™: -30 à +200°C
• Stérilisation: joint silicone autoclavable
• Joint silicone crépine inox 316
• Joint silicone Tri-Clamp™
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, d’eau à haute pureté, d’injectables, d’aliments et de boissons
Quantité 1 de chaque
Dimensions (métrique) Dia. 25,4 mm
Matériau En silicone, durcie au platine
Type Tri-Clamp pour joint de crépine