Learn More
2,4-pentanedionate de platine(II), Pt 48,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396038 5 g 5g
11306048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010526.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15170-57-7
Formule moléculaire C10H14O4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 393.30
Numéro MDL MFCD00000028
Clé InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonyme platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
CID PubChem 10960186
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Point de fusion 250°C to 252°C
Note relative au nom Pt 48.0% min.
Couleur Rouge
Forme physique Aiguilles
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Very soluble in chloroform; insoluble in water
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platine
Poids de la formule 393.31