Learn More
Platinum(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31030962
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31030962 100 mg
31017517 1 g
31016598 10 g
31016354 5 g
31022542 250 mg
31014431 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31030962 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD148382100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Platinum(II) chloride
CAS 10025-65-7
Quantité 100 mg
Formule moléculaire Cl2Pt
Numéro MDL MFCD00011181
SMILES [Pt+2].[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 265.98
Pourcentage de pureté 98%