Learn More
Chlorure de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487867 1 g 1g
11497867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16549.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de platine(II) est utilisé comme catalyseur pour diverses réactions de formation de liaisons C-C, C-O et C-N. Il sert de précurseur à la préparation d’autres composés du platine tels que le cisplatine et le dichloro(cycloocta-1,5-diène)platine(II).
Solubilité
Soluble dans l’ammoniac et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-65-7
Formule moléculaire Cl2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 265.98
Numéro MDL MFCD00011181
Clé InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) chloride
Point de fusion 581°C (decomposition)
Quantité 1 g
Formule linéaire PtCl2
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,7528
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 266
Pourcentage de pureté 98%
Densité 5.87