Learn More
Chlorure de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497867 5 g 5g
11487867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16549.06
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de platine(II) est utilisé comme catalyseur pour diverses réactions de formation de liaisons C-C, C-O et C-N. Il sert de précurseur à la préparation d’autres composés du platine tels que le cisplatine et le dichloro(cycloocta-1,5-diène)platine(II).
Solubilité
Soluble dans l’ammoniac et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-65-7
Formule moléculaire Cl2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 265.98
Numéro MDL MFCD00011181
Clé InChI CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) chloride
Point de fusion 581°C (decomposition)
Quantité 5 g
Densité 5.87
Formule linéaire PtCl2
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,7528
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 266
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinous chloride