Learn More
Chlorure de platine(II), 99,9 % (à base de métaux), Pt 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II). It is a well known chemotherapy drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum(II) chloride |
| Point de fusion | 581°C (decomposition) |
| Couleur | Marron-vert |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 5.87 g/mL |
| Formule linéaire | PtCl2 |
| Numéro UN | UN3261 |
| Merck Index | 14,7528 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Platinum(II) chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Platinous chloride