Learn More
Dostmann Electronic Sonde d’immersion au platine
Code produit. 10701654
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10701654
Marque: Dostmann Electronic 60001073
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un temps de réponse de 12 secondes et une plage de températures de –200 à 500°C, cette sonde à immersion en platine est idéale pour de nombreux environnements de recherche, scientifiques et de laboratoire.
  • Sonde de température Pt100 6000-1073
  • Sonde de résistance de haute précision, Pt100 1/10-DIN, capteur en platine-céramique CEI 751, 4 fils, câble de 1000 mm en PVC
  • recommandé pour des mesures précises, par exemple avec un certificat
  • Sonde à immersion, avec poignée, isolation minérale, WS 1.4571, -200..+450°C, 150 x 3,0 mm
Spécification
Temps de réponse 12 s
Plage de températures (métrique) -200°C à +500°C
Longueur (métrique) 150 mm