Learn More
Feuille d’iridium-platine, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux à l’exclusion des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium foil |
| Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| Quantité | 25 x 25 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.67g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) |
| Numéro MDL | MFCD02091683 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Afficher plus |