Learn More
Feuille de métal en iridium platine, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384757
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Code produit. 11384757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041804.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Iridium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Ir; 90:10 wt%
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈1.35g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD02091683
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%