Learn More
Dioxyde de platine(Iv), pur, Fisher Chemical
Code produit 10599000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10599000 1 g Flacon 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10599000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/3652/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 450°C
CAS 1314-15-4
Couleur Marron
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 g
Formule moléculaire O2Pt
Numéro MDL MFCD00011184
Clé InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pt]=O
Nom IUPAC dioxoplatinum
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
Poids de la formule 227.09g/mol
Conditionnement Flacon
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.