Learn More
Oxyde de platine(IV), 83 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606683 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606683 5 g Flacon en verre 5g
10563941 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606683 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195320050
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-15-4
Formule moléculaire O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
Numéro MDL MFCD00011184
Clé InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Adams' catalyst
Nom IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide
Point de fusion 450.0°C
Note relative au nom 83% Pt
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire PtO2
Numéro UN 1479
Merck Index 15, 7642
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 227.09
Pourcentage de pureté 83% (Pt)