Learn More
Oxyde de platine(IV), anhydre, Premion™, 99,95 % (base de métaux), Pt 84,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343998 0.25 g 0.25g
11363998 1 g 1g
11353998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040402.01
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-15-4
Formule moléculaire O2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
Numéro MDL MFCD00011184
Clé InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide
Point de fusion 450°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 0.25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire PtO2
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,7527
Informations sur la solubilité Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Poids de la formule 227.09
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 84.4% min.
Odeur Odorless
Densité 10.2 g/mL