Learn More
Oxyde de platine(IV) monohydraté, 99,8 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum(IV) oxide monohydrate |
| Couleur | Marron à noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 mg |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% |
| Formule linéaire | PtO2·H2O |
| Fieser | 01,890 |
| Merck Index | 10, 7398 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Platinum(IV) oxide monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.