Learn More
Oxyde de platine (IV), TRC
Code produit 30417960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417960 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417960 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP5780001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(IV) oxide
CAS 1314-15-4
Quantité 1 g
Formule moléculaire O2 Pt
Synonyme Platinum dioxide
Formule InChI InChI=1S/2O.Pt
SMILES O=[Pt]=O
Nom IUPAC dioxoplatine
Poids moléculaire (g/mol) 227.0768
Poids de la formule 226.9546