Learn More
Fisherbrand™ Fil d’électrode de rechange
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel verticale Maxi |
| Type | Remplacement du fil d’électrode |
| Matériau | Platinum |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Dimensions (L x l) | 1 m x 0,2 mm |
| Longueur (métrique) | 100 cm |