Learn More
Platine Ruthénium noire, théoriquement Pt 50 %, Ru 50 % (masse atomique %), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum Ruthenium black |
| Couleur | Noir |
| Note relative au nom | HiSPEC 6000 |
| Quantité | 250 mg |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Solide |
| Formule moléculaire | Pt:Ru; 50:50 |
| Numéro MDL | MFCD00798552 |