Learn More
Platine Ruthénium noire, théoriquement Pt 50 %, Ru 50 % (masse atomique %), Thermo Scientific™
Code produit. p-4782057
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11379547
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041171.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Ruthenium black
Couleur Noir
Note relative au nom HiSPEC 6000
Quantité 250 mg
Odeur Odorless
Forme Solide
Formule moléculaire Pt:Ru; 50:50
Numéro MDL MFCD00798552