Learn More
Grenaille de platine, 0,1-3 mm (0,004-0,1 po.), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048243
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11346627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000719.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum shot
Note relative au nom 0.1 to 3mm (0.004 to 0.1 in.)
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme Tir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%