Learn More
Solution de platine pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HCL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12937293 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12937293 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12937293 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 444 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    107.14€ / 100mL
    Économisez 39.86€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Conditionnement Flacon
CAS 6-6-7440
Concentration 100 mg/L
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL