Learn More
Solution de platine pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HCL, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Chlorure d’hydrogène |
| Quantité | 100 mL |