Learn More
Étalon de platine pour ICP, 1000 μ g/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Product Code. 10331224 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Unit Size:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10331224 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10000532 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10331224 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. PLPT32Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.28€
    273.63€ / 125mL
    Économisez 58.65€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Pt1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Chemical Identifiers
CAS 7440-06-4 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Specifications
Nom chimique ou matériau Platinum Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 10% HCl
Quantité 125 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.N°
10 % HCl100 1 000 μg/ml PLPT3-2Y, -2X
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Platinum
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, platinum
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire