Learn More
Étalon de platine pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit 15205986 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15205986 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15205986 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLPT11BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.30€
    380.63€ / 125mL
    Économisez 66.67€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Pt1 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Standard
Note relative au nom ICP/MS
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-06-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Noms d’analytes ou de composants Platinum Standard
Forme physique Liquides
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [Pt]
Élément Pt
Nom IUPAC platine
Solvent or Matrix 2% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:33400
Qualité Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire