Learn More
Solution étalon de platine, pour AAS, 1 mg/ml de Pt dans 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10591061 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10591061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.95€
    68.10€ / 100mL
    Économisez 4.85€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Pt in 10% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Forme physique Solution
Formule moléculaire Pt
Formule linéaire Pt
Concentration 995 to 1005 μg/mL of Pt in 10% HCl (20°C)
Numéro MDL MFCD00011179
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:33400
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.