Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Platinum™ SuperFi™
Code produit. p-6698405
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
5 x 500 réactions
Conditionnement:
100 unités
2500 unités
500 unités
Code produit. 15525033
Marque: Invitrogen™ 12351010
Edge
Amplifiez même les amplicons difficiles et riches en GC avec une précision supérieure (> 100X Taq) et des étapes d’optimisation minimale
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Doté d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adapté au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
  • Produits de PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
  • Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
  • Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC de ˃65 % 
  • Flux de travail pratique avec configuration de la réaction à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • ADN polymérase Platinum SuperFi (2 U/μl) 50 μl
• Tampon SuperFi (5X) 2 x 1,25 ml
• Séquence activatrice SuperFi GC (5X) 1,25 ml
Conserver entre -5 et -30°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum SuperFi
Vitesse de réaction Rapidité
Quantité 100 unités
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche.
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 300 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins