Learn More
Invitrogen™ Master Mix pour PCR vert Platinum™ SuperFi II
Code produit. p-8889007
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
5 x 500 réactions
Conditionnement:
1 kit
100 réactions
2500 réactions
500 réactions
Code produit. 16543881
Marque: Invitrogen™ 12369010
Edge
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II est une ADN polymérase de correction qui associe une fidélité supérieure à un tampon innovant, permettant une hybridation d’amorce universelle pour un succès optimal en PCR.
Invitrogen Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) contains a ready-to-use mixture of Platinum SuperFi II DNA Polymerase, Platinum SuperFi II Buffer, and dNTPs for convenient PCR setup, as well as two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels. Platinum SuperFi II DNA Polymerase (Cat. No. 12361010) is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with innovative SuperFi II Buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. It is ideally suited for cloning, mutagenesis, and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
  • Fidélité Taq exceptionnelle > 300X
  • Hybridation d’amorce universelle à 60°C
  • Spécificité, sensibilité et rendements supérieurs
  • Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier (par exemple, celles ayant une pureté sous-optimale, une teneur en GC de 65 %, une longue exigence de PCR)
  • L’ADN polymérase Platinum SuperFi II est une enzyme conçue avec une haute processivité et une résistance accrue aux inhibiteurs de la PCR. Elle permet également des protocoles de cyclage rapide et l’amplification de cibles longues (jusqu’à 20 kb). La technologie de démarrage à chaud Platinum est basée sur des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique jusqu’à l’étape initiale de dénaturation de la PCR, empêchant ainsi l’amplification et la dégradation d’amorces non spécifiques. Cette technologie permet également la configuration de la réaction à température ambiante et offre une sensibilité et un rendement accrus.
  • En raison de la composition unique du tampon PCR SuperFi II, la température d’hybridation est de 60°C pour la plupart des paires d’amorces conçues en suivant les règles de conception générale. L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce-modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces. Avec l’ADN polymérase Platinum SuperFi II, différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
  • Applications de l’ADN polymérase Platinum SuperFi II :
    • PCR haute fidélité
    • Clonage et sous-clonage
    • Mutagenèse dirigée
    • Amplification de modèles riches en GC
    • Génération de modèle à des fins de séquençage
    • PCR à haut débit
    • Amplification d’échantillons avec une pureté sous-optimale
    • PCR longue
    • PCR rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 2 x 1,25 ml de Master Mix pour PCR vert SuperFi II Platinum
• 2 x 1,25 ml d’eau, sans nucléase
Suffisant pour 100 réactions de 50-μl
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum SuperFi II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR
Quantité 100 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) > 300X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Green