Learn More
Invitrogen™ Polymérase ADN Taq Green Hot Start Platinum™
Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Quantité:
120 reactions
300 réactions
Unit Size:
1 kit
Description
L’ADN polymérase Platinum™ Taq Invitrogen™ est une ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour PCR, fournissant une spécificité supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq.
L’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum fournit l’ADN polymérase Taq Platinum avec un tampon PCR 10X vert. Le tampon PCR 10X vert contient un réactif de densité et deux colorants de suivi et offre la commodité de dépôts sur gel directs des produits PCR.
Les caractéristiques de l’ADN polymérase vert à démarrage à chaud Taq Platinum comprennent :
À propos de l’ADN polymérase Taq Platinum
L’ADN polymérase Taq Platinum est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq retrouve toute son activité. Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Taq Platinum a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute une déoxyadénosine de 3’ aux extrémités des produits et qui présente une activité d’exonucléase de 5’ → 3 (mais pas d’activité d’exonucléase 3’ → 5).
Utilisation de l’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum
L’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum est fourni avec l’extension KB en option pour obtenir une plus grande polyvalence dans les dosages PCR avec des amplicons longs, riches en GC ou problématiques. Le tampon PCR vert utilisé avec l’ADN polymérase Taq Platinum permet les dépôts sur gel directs des produits PCR. Les colorants inclus dans le tampon vert n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Utilisez l’ADN polymérase Taq Platinum pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
Les caractéristiques de l’ADN polymérase vert à démarrage à chaud Taq Platinum comprennent :
- Forte spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud avec médiation anticorps
- Configuration de réaction pratique à température ambiante
- Dépôts sur gel directs avec tampon PCR vert
- Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
À propos de l’ADN polymérase Taq Platinum
L’ADN polymérase Taq Platinum est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq retrouve toute son activité. Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Taq Platinum a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute une déoxyadénosine de 3’ aux extrémités des produits et qui présente une activité d’exonucléase de 5’ → 3 (mais pas d’activité d’exonucléase 3’ → 5).
Utilisation de l’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum
L’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum est fourni avec l’extension KB en option pour obtenir une plus grande polyvalence dans les dosages PCR avec des amplicons longs, riches en GC ou problématiques. Le tampon PCR vert utilisé avec l’ADN polymérase Taq Platinum permet les dépôts sur gel directs des produits PCR. Les colorants inclus dans le tampon vert n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Utilisez l’ADN polymérase Taq Platinum pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique. |
| Quantité | 300 réactions |
| En surplomb | 3’-A |
| Comprend | Chaque boîte contient : ADN polymérase Taq Platinum 60 µl ; tampon 2 x 1,25 ml 10X Green PCR, -Mg ; chlorure de magnésium 1,25 ml 50 mM ; charge KB 1,25 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction