Learn More
Invitrogen™ Polymérase ADN Taq Green Hot Start Platinum™
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ Taq est une ADN polymérase thermostable “à démarrage à chaud” pratique et fiable pour PCR fournissant une spécificité supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq.
133.00€ - 323.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at -20°C in a non-frost-free freezer. |
---|---|
En surplomb | 3'-A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15400574
|
Invitrogen™
11966018 |
120 reactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15410574
|
Invitrogen™
11966026 |
300 réactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’ADN polymérase Platinum™ Taq Invitrogen™ est une ADN polymérase thermostable “à démarrage à chaud” pratique et fiable pour PCR, fournissant une spécificité supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq.
L’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum fournit l’ADN polymérase Taq Platinum avec un tampon PCR 10X vert. Le tampon PCR 10X vert contient un réactif de densité et deux colorants de suivi et offre la commodité de dépôts sur gel directs des produits PCR.Les caractéristiques de l’ADN polymérase vert à démarrage à chaud Taq Platinum comprennent :
- Forte spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud avec médiation anticorps
- Configuration de réaction pratique à température ambiante
- Dépôts sur gel directs avec tampon PCR vert
- Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
À propos de l’ADN polymérase Taq Platinum
L’ADN polymérase Taq Platinum est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq retrouve toute son activité. Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Taq Platinum a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute une déoxyadénosine de 3’ aux extrémités des produits et qui présente une activité d’exonucléase de 5’ → 3 (mais pas d’activité d’exonucléase 3’ → 5).
Utilisation de l’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum
L’ADN polymérase Taq vert à démarrage à chaud Platinum est fourni avec l’extension KB en option pour obtenir une plus grande polyvalence dans les dosages PCR avec des amplicons longs, riches en GC ou problématiques. Le tampon PCR vert utilisé avec l’ADN polymérase Taq Platinum permet les dépôts sur gel directs des produits PCR. Les colorants inclus dans le tampon vert n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Utilisez l’ADN polymérase Taq Platinum pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
Spécification
Store at -20°C in a non-frost-free freezer. | |
3'-A |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.