Learn More
Platine, technique, fil métallique, 0,5 mm, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10477260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
10cm
50cm
Code produit. 10477260
Marque: Fisher Chemical P/3640/88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Couleur Argent
CAS 6-4-7440
Point de fusion 1772°C
Point d’ébullition 3827°C
Quantité 10 cm
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme Solide
Numéro MDL MFCD00011179
Poids de la formule 195.08g/mol