Learn More
Fil de platine, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361388
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
Code produit. 11361388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010292.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.01 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Aspect Silvery white wire
Densité 21.45g/cm3 at 20°C
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre