Learn More
Fil de platine, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11351518
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Conditionnement:
250cm
50cm
Code produit. 11351518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010958.BS
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Aspect Silvery white wire
Densité 21.45g/cm3 at 20°C
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre