Learn More
Fil de platine, dia. 0,5 mm (0,02 po), hybridé, 99,95 % à base de métaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329418
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
Code produit. 11329418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043288.BY
Demander un format en vrac ou personnalisé
Fil de platine ; base métallique à 99,95 % ; Alfa Aesar ; diamètre de 0,5 mm ; longueur de 25 cm ; 4,21 g/m, trempe légère
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum wire, Annealed
Quantité 100 cm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)