Learn More
VEE GEE Densimètre à Platon avec thermomètre
Code produit. p-7250827
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
0 à 32° Platon
0 à 8,5° Platon
15,5 à 24° Platon
7,5 à 16° Platon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17896573
Marque: VEE GEE 6614TS8
Le densimètre à Platon avec thermomètre est étalonné pour indiquer la concentration de l’extraction sous forme de pourcentage en fonction du poids du moût de brasserie.
  • Calibration for use at 20°C/68°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
Spécification
Type Thermomètre à Platon
Incréments 0.5°
Longueur (métrique) 38 cm
Plage de l’échelle Brix 0 à 32° Platon
Matériau Verre
Plage de températures (impériale) 30 °F à 120 °F
Plage de températures (métrique) -6,667 °C à +54,4 °C
Temperature of Standardization 20°C (68°F)