Learn More
CPC Colder Products Company™ Raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC
Code produit. p-8490003
Click to view available options
Type de produit:
Corps de couplage avec montage de panneau sans valve à raccord cannelé de 0,25
Corps de couplage sans valve 0,25 NPT
Conditionnement:
1 pièce
AVERTISSEMENT :La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords.Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans ses propres conditions d’application
Code produit. 11900528
Marque: CPC Colder Products Company™ 0636455
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
AVERTISSEMENT :La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords.Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans ses propres conditions d’application
Conçus en polypropylène. Les raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC CPC Colder Products Company™ remplacent les raccords à bille et à manchon lourds et volumineux dans une large gamme d’applications. Cette conception efficace offre un débit élevé et un faible déversement.
  • Polypropylène
  • Joint torique EPD
  • Embouts intégraux
  • Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
  • Résistance chimique plus élevée
  • Connexion et déconnexion à une main
Spécification
Description Connecteur mâle
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
Diamètre (métrique) externe 6,4 mm
À utiliser avec Diamètre interne de 9,6mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Gamma : Irradiation jusqu’à 50 kGY
Couleur Amande
Pression maximale 120 psi, 8,3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Corps de couplage avec montage de panneau sans valve à raccord cannelé de 0,25