Learn More
Mutexil™ Charlottes à clips de protection bleues non tissées
Code produit 11760114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11760114 Vert 1000 pièces
11750114 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11760114 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 4561334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.10€
    27.02€ / 1000 pièces
    Économisez 59.08€
    68% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les casquettes à clip non tissées offrent une protection de base. Le bandeau élastique est recouvert d'un fil de polyester doux pour le confort du travailleur.
  • PP
  • Jetable
  • Style bouffant
  • Plissée
  • Bleu ou blanc
Spécification
Type de produit Bonnet bouffant à pointe
Dimensions 24 in
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Quantité 1000/boîte
Diamètre (métrique) 61 cm