Learn More
Plérixafor, Mikromol™
Description
Plérixafor
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Plerixafor |
| CAS | 110078-46-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Plerixafor |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C28 H54 N8 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791 |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2 |
| SMILES | C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2 |
| Nom IUPAC | 1-[4-(1,4,8,11-tétracyclotétradéca-1-ylméthyl)phényl]méthyl]-1,4,8,11-tétrazacyclotécane |
| Afficher plus |