Description
- Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
- UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
- For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
- Can be screwed onto the machine
- With holder for conductivity or flowmeter
- With anchor point for LED for status display
- With door and sump for loading accessories
- Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Type de produit | Plinth/Base |
| À utiliser avec (équipement) | Washer-Disinfectors |
| Profondeur (impériale) | 23 9/16 in. |
| Profondeur (métrique) | 59.70 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 59.70 x 50.47 x 70.00 cm |
| Hauteur (impériale) | 27 9/16 in. |
| Hauteur (métrique) | 70.00 cm |
| Longueur (impériale) | 23 9/16 in. |
| Longueur (métrique) | 59.70 cm |
| Afficher plus |