Learn More
Abnova™ Sonde PLS3/CENXp FISH
Code produit. 16181131
Click to view available options
Quantité:
200 μl
missing translation for 'unitSize'
200µL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16181131
missing translation for 'mfr': Abnova™ FG0164.200uL
This item is not returnable. View return policy
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Specifications
Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
À utiliser avec (application) Hybrider
Identification génétique (Entrez) 5358
Quantité 200 μl