Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SF260plus, droite
Artikelnummer. 17588185 Shop alle Memmert produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SF260plus
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17588185
Brand: Memmert™ SF260plusB29719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Tekniske data
Diamètre (métrique) extérieur 60,3 mm
À utiliser avec (équipement) Stérilisateur SF260plus
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.