Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UN55plus, droite
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
- Structuré
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN55plus |
| Type | Extension de tube emboîtable |
| Diamètre (métrique) | D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm |