Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UN55plus, droite
Code produit. 17580306 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
17580306 D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm 1 pièce
1 options
Code produit. 17580306
Marque: Memmert™ UN55plusB29718
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN55plus
Type Extension de tube emboîtable
Diamètre (métrique) D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm