Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de titration de métaux combinées Plug and Play
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
- Comprend un élément de détection en métal pur
- Système de référence ARGENTHAL présent
- Électrolyte de référence rechargeable (KCI 3 mol/l)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S12, S7 |
| Diamètre (impériale) | 0,47 in |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | Électrode |
| Référence interne | ARGENTHAL™ |
| Jonction | Fritte céramique |
| Longueur (impériale) | 5,8 in |
| Longueur (métrique) | 149,5 mm |
| Électrolyte de référence | 3mol/L de KCl |
| Gamme de température (impériale) | 0°F à 176°F |
| Afficher plus |