Learn More
asecos™ Récipients de sécurité humecteurs tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
2,5 l
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
- mécanisme de pompage avec plateau d'abreuvement monté sur ressort en acier inoxydable et pare-flamme intégré
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plunger Can |
| Capacité (impériale) | 0.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Safe moistening cleaning rags and sponges |
| Matériau | Acier |
| Largeur (impériale) | 7.01 in. |
| Largeur (métrique) | 178.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 7.87 in. |
| Hauteur (métrique) | 200.00 mm |
| Afficher plus |