Learn More
RETSCH Broyeurs planétaires à billes modèle PM 100 CM
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Procédés éprouvés de mélange et de réduction de la taille
- Les forces centrifuges extrêmement élevées donnent une énergie de pulvérisation très importante et des temps de broyage courts
- Broyage puissant et rapide jusqu’à l’ordre du nano
- Résultats reproductibles grâce au contrôle de l’énergie et de la vitesse
- Adapté aux essais à long terme
- 2 différents modes de broyage (sec et humide)
- Système de mesure de la pression et de la température en option PM GrindControl
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Glissière de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité
- Parfaite stabilité sur paillasse grâce à la technologie FFCS
- Capteur innovant de contrepoids et de déséquilibrage pour un fonctionnement sans surveillance
- Réglage confortable des paramètres grâce à l’affichage et au fonctionnement ergonomique à 1 bouton
- Ventilation automatique de la chambre de broyage
- Capable de mémoriser 10 SOP
- Temps de démarrage programmable
- Grâce à la sauvegarde en cas de panne de courant, le temps de broyage restant n’est pas perdu
- Bols avec joints toriques pour un fonctionnement en toute sécurité, étanches à la pression
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur planétaire à billes |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 415 x 630 x 468 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, biologie, chimie / plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, alimentation, géologie / métallurgie, verre / céramique, médecine / produits pharmaceutiques |
| Hauteur (métrique) | 468 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | RS 232/RS 485 |
| Longueur (métrique) | 415 mm |
| Modèle | PM 100 CM |
| Afficher plus |