missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Broyeur planétaire à billes modèle PM 400/2

Code produit. 11834031 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Tension:
220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11834031

Marque: RETSCH 20.535.0005

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Planetary Ball Mill
Certifications/Conformité CE Certified
Dimensions (L x l x H) 780 x 836 x 1 220 (1 900) mm
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 1 200 mm (fermé), 1 900 mm (ouvert)
Hertz 50/60 Hz
Interface RS 232/RS 485
Indice IP IP30
Longueur (métrique) 780 mm
Modèle PM 400/2
Phase 1-phase Power Connection
Tension 220/230 V
Largeur (métrique) 836 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis