Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques
Description
- Associe trois instruments en un :
- Agitateur thermique pour microtube et microplaque
- Incubateur de paillasse compact
- Agitateur pour microtube et microplaque à température ambiante ou froide
- L’écran LCD à 2 lignes affiche clairement les valeurs réelle et définie pour la température, la vitesse d’agitation et l’heure.
- Le bloc interchangeable pour 20 ou 12 microtubes apporte la flexibilité nécessaire pour un changement simple d’application.
- Fonction de calibrage de la température pour compenser les différences dans le comportement thermique de différents tubes et échantillons.
- Fonctionnement extrêmement fluide, silencieux et constant.
- Comprend une fonction de démarrage ‘progressif’ pour les échantillons délicats.
- Mise en route rapide - accélération en 3 secondes.
- Compact et solide, profil bas et faible encombrement.
Spécification
Spécification
| Orbite | 2 mm |
| Vitesse de rotation | 250 à 1 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min) |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 100°C |
| Capacité | Plaque PCR à 96 puits |
| Réglage de la température | 5°C à 100°C |
| Uniformité de la température | 0,1°C à 37°C ; 0,2°C à 60°C ; 0,2°C à 100°C |
| Profondeur (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Largeur (métrique) | 205 mm |
| Poids (métrique) | 4 kg |
| Afficher plus |