Learn More
Kartell™ Portoirs pour tubes à essai à deux niveaux en PMMA (Plexiglas)
Click to view available options
Dimensions:
12 trous de 28 mm
12 trous de 35 mm
12 trous de 40 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Robuste
- En PMMA (Plexiglas) transparent
- Les petits trous au niveau inférieur du portoir maintiennent les tubes à essai en toute sécurité.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack à deux niveaux pour tubes à essai |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Tubes (28 mm) |
| Matériau | PMMA |
| Positions | 12 |
| À utiliser avec (application) | Les plus petits trous au niveau inférieur du rack maintiennent les tubes à essai en toute sécurité |
| Quantité | 5/boîte |
| Dimensions | 12 trous de 28 mm |
| Longueur (métrique) | 255,4 mm |
| Hauteur (métrique) | 81 mm |
| Afficher plus |